Merck
56663-U
Supelco
Micro-Mixer Static Mixers (2 - 25 μL)
10 μL cartridge, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,200
¥56,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,200
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
SB.51
¥56,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
適合性
for use with ASI Micro Mixer Housing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Micro-Mixer Cartridge of 10 μL volume, is made of stainless steel material, to match the plumbing in your pump or delivery system and chemical sensitivity. It is used along with ASI Micro Mixer housing (In-line, Binary, Ternary), in ASI Static Mixers for HPLC and post-column derivatization.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)