Merck
56007
Omnifit®カラムキット
column L × I.D. 250 mm × 15 mm, bed volume 39 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
メーカー/製品名
Omnifit 6414
テクニック
LPLC: suitable
ベッド容積
39 mL
カラムL × 内径
250 mm × 15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Omnifitガラス製カラムは、レジン基材の20~200 μm LC充填剤を充填するように設計されており、中圧で操作できます。
  • 内径10 mm:600 psi(42 bar)
  • 内径15 mm:300 psi(20 bar)
  • 内径25 mm:150 psi(10 bar)
各Omnifit カラムは正確な内径の途切れのないホウケイ酸塩ガラスで作られていて、ネジは特に深く、フィッティングにひずみがありません。実質的に波型のエンドキャップがロ-リングをなくし、カラム開閉時のグリップを向上しています。エンドピ-スはデッドボリュ-ムを最小限に抑え、溶媒フロ-の乱れを低減するように作られています。エンドピ-ス中の25 μmのポリエチレン製フリッツは、試料を充填ベッドの表面に均一に広げるので、試料がカラムに入る前の分散を抑えます。
カラムキット:ガラス製カラム1本、Viton Oリング付き固定長エンドピ-ス2個、1/4-28 UNFエンドキャップ2個、フィッティングキット1個、フリッツキット1個調節可能なエンドピ-ス(フロ-アダプタ-)は別に注文してください。
フィッティングキット:2 m ×1/16インチ外径PTFEチュ-ブ1/4-28 UNFフィッティング、0.5 m ×1/16インチ外径PTFEチュ-ブ1/4-28 UNFフィッティング、2 × M6 エンドキャップ
フリッツキット:2 × 25 μm PTFEフリッツ、10 μm PTFEフリッツとμm PEフリッツ各2個
その他情報
水系移動相用その他の径は特注で承ります。
法的情報
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)