product name
Supel™ QuE, PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
認証
AOAC® 2007.01
組成
Discovery® DSC-18, 50 mg (;)
ENVI-Carb, 50 mg
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean PSA, 50 mg
包装
pack of 100
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
2 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
WGK
WGK 3
Jan Code
55289-U:4548173958811
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
関連コンテンツ
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.