55068
別名:
Tubing Adapter
1 of 10
55067-U
Upchurch製PEEK手締めフィッティング
55071
チューブアダプター
57654
Supelco
46451
フィプロニル
51262-U
超高性能手締め型フィッティング
58630
Flangeless Fittings Kit (Upchurch)
57691
RheFlex® PEEKフィッティング
Millipore
57513-U
Porozorb™ Cartridge
58745
カラムエンドプラグ
48519
4-クロロ-3-メチルフェノール
PEEK adapter
for chromatography applications
pkg of 1 ea
1000 psi max. pressure (69 bar)
0.30 μL
0.020 in. (0.50 mm)
10-32 female for 1/16 in. O.D. tubing (fingertight fitting included)M6 female
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.