安全性情報
54034-U
Supelco
Envicarb/LC-NH2/Si SPEチューブ、12 ml、20個
bed B 400 mg (Supelclean LC-NH2), bed A 500 mg (Carbopack B 120/400), bed C 600 mg (Supelclean LC-Si), volume 12 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
組成
bed A, 500 mg (Carbopack B 120/400)
bed B, 400 mg (Supelclean LC-NH2)
bed C, 600 mg (Supelclean LC-Si)
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
12 mL
マトリックス活性基
amino phase
carbon phase
silica phase
アプリケーション
food and beverages
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54034-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)