安全性情報
52751-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
54 EA
¥31,600
¥31,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
54 EA
¥31,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥31,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
標識化の程度
7% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
3 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
diol bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
  • Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
  • The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
  • Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52751-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)