安全性情報
52638-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥26,700
¥26,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥26,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥26,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene
品質水準
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
amino phase
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
pKa 
9.8
キャパシティ
~0.43 meq/g capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:順相またはアニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合したアミノプロピル相は非常に強い極性(水素結合)を示すため、順相とイオン交換の両用途で使用できます。
  • 弱いアニオン交換体です(pKa=9.8)。pH 7.8以下で官能基は正に荷電します。
  • イオン交換容量は約 0.43 meq/gです。
  • 強アニオン交換体に不可逆的に保持されることのあるスルホン酸などの強酸性化合物の脱離を迅速に行えます。
  • 一部の逆相モ-ドでの用途に使用可能です(エチル基のスペ-サ-があるため)。ただし、極性を活かしてイオン交換または順相モ-ドでの吸着剤として使用するのが一般的です
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
52638-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.