Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¥134,000
おすすめの製品
製品名
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLCカラム, 2 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
テクニック
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)