Merck
508578
Supelco
Septa, 20mm Chlorobutyl Rubber/PTFE, 52 Durometer, pk 100
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/rubber (chlorobutyl)
硬度
52 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Chromacol 20-CBT3B
外径
20 mm
直径×厚み
20 mm × 0.150 in.
関連するカテゴリー
詳細
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート