安全性情報
507806
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. 8 mm, for use with 2 mL vial - standard opening, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE liner
white PTFE
詳細
Oversized for better sealing ability.
包装
pkg of 100 ea
直径
8 mm
適合性
for use with 2 mL vial - standard opening
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)