Merck
507768
Supelco
セプタム、青色PTFE/白色シリコン
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
white silicone septa
特徴
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Chromacol 8-ST14
パラメーター
250 °C max. temp.
直径
8 mm
適合性
for use with 2 mL vial - standard opening
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)