安全性情報
506532
Supelco
EPA Appendix IX 揮発性物質キャリブレーションMix
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
EPA 8260
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Acetonitrile
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon disulfide
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,4-Dioxane
    Ethylbenzene
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl methacrylate
    2-Methyl-1-propanol
    Naphthalene
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Pyridine trifluoroacetate
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    すべて表示 (49)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
506532:4548173229270
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)