Merck
505064-30
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
別名:
RP-AmideC16 reversed-phase HPLC column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥133,000
¥133,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥133,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥133,000
Check Cart for Availability
製品名
Discovery® RP-AmideC16 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
11% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3 mm
表面積
200 m2/g
表面被覆率
2.6 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • 極性化合物の優れた保持および分離能
  • C18と比べて独自の選択性
  • 優れたピ-ク形状と分離効率
  • C18カラムよりも低い疎水性
  • 水系100%移動相で使用可能
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in