Merck
49083
Supelco
2,4-D
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸, 2,4-D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 MG
¥9,450
¥9,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 MG
¥9,450
About This Item
化学式:
Cl2C6H3OCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
221.04
Beilstein:
1214242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
¥9,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
蒸気圧
0.4 mmHg ( 160 °C)
製品種目
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
vial of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4-D is a widely used, colorless and odorless[1] herbicide[2], which can find applications in controlling broad-leaved weeds, woody plants in agriculture and also broad-leaves aquatic weeds.[3] It can readily undergo degradation by microorganisms in soil and water.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49083-BULK:
49083:4548174020210
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Weiner.RE
Applications of Environmental Aquatic Chemistry: A Practical Guide, Second Edition, (2) (2008)
A case-control study of non-Hodgkin's lymphoma and the herbicide 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) in eastern Nebraska
Zahm HS, et al.
Epidemiology (Cambridge, Mass.), 349- 356 (1990)
Miller.HJ
Response of cotton to 2,4-D and related phenoxy herbicides, Volumes 1281-1292, 1281-1292 (1963)
Manoharan Rajesh et al.
Protoplasma, 251(5), 1231-1243 (2014-03-19)
Podophyllum hexandrum Royle known as Indian mayapple is an important medicinal plant found only in higher altitudes (2,700 to 4,200 m) of the Himalayas. The highly valued anticancer drug Podophyllotoxin is obtained from the roots of this plant. Due to
Olga I Kubrak et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 157(3), 259-265 (2013-01-08)
This study investigated the effects of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), a widely used herbicide, on the metabolism of goldfish, Carassius auratus, using only vital (non-lethal) approaches. After 96 h exposure to 1, 10 or 100 mg/L of 2,4-D selected hematological (total