Merck
49042
Supelco
ヘプタクロルエポキシド
PESTANAL®, analytical standard, isomer B
別名:
ヘプタクロルエキソエポキシド, cis-ヘプタクロルエポキシド, exo-1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-2,3-エポキシ-4,7-メタノ-3a,4,7,7a-テトラヒドロインダン, HCE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5Cl7O
CAS番号:
分子量:
389.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[C@H]1[C@H]2O[C@H]2[C@H]3[C@@H]1C4(Cl)C(Cl)=C(Cl)C3(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4-,5+,8?,9?/m0/s1
InChI Key
ZXFXBSWRVIQKOD-TTWWGNBVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘプタクロルエポキシドは土壌微生物由来のヘプタクロルの酸化生成物として得ることができます。ヘプタクロルエポキシドは基本的に、白アリなどの土壌害虫の抑制に用いられる殺虫薬として適用することができます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
49042:4548173350455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meador.PJ
Environmental Contaminants in Wildlife: Interpreting Tissue Concentrations (1996)
Montgomery.HJ
Groundwater Chemicals Field Guide (1991)
J P Hickey et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 50(1), 97-110 (2005-12-06)
Levels of chlorinated organic contaminants in predator fish have been monitored annually in each of the Great Lakes since the 1970s. This article updates earlier reports with data from 1991 to 1998 for lake trout (Salvelinus namaycush) and (Lake Erie
R J Smialowicz et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 61(1), 164-175 (2001-04-11)
This study was performed to determine if developmental exposure of rats to heptachlor (H) during the last half of gestation through puberty adversely affects adult functioning of the immune and reproductive systems. Time-bred pregnant female Sprague-Dawley rats were dosed by
William L Champion et al.
Journal of chromatography. A, 1024(1-2), 55-62 (2004-02-03)
Analytical high-performance liquid chromatographic separations of the individual enantiomers of five polychlorinated compounds were obtained on polysaccharide stereoselective HPLC columns. The enantiomers of the pesticides trans-chlordane, cis-chlordane and heptachlor were separated on CHIRALCEL OD using a hexane mobile phase. The