製品種目
PESTANAL®
包装
ampule of 10 mL
濃度
200 μg/mL in isooctane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
InChI Key
YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Air particulate matter by ultrasound assisted extraction micro-scale cell (UAE-MSC) in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry operating in negative chemical ionization (GC-MS-NCI).
- Cat hair samples by two dimensional gas chromatography (GC x GC) combined with high resolution time-of-flight mass spectrometry (HR-TOFMS).
- Water samples by thermal desorption (TD)-GC combined with full scan MS as well as liquid injection-GC combined with MS operating in selected ion monitoring (SIM) detection.
- Wildlife liver and serum by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and GC coupled to tandem quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) with MRM detection.
- Marine pore water by solid-phase microextraction (SPME) and TD-GC-MS with SIM detection.
- Surface soil and raw food samples by GC equipped with electron capture detector (ECD).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F
引火点(℃)
-12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48980:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)