安全性情報
48904
Supelco
EPA TCL フェノールMix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methylene chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA
610
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type semivolatile
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    Pentachlorophenol
    Phenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    すべて表示 (11)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48904-BULK:
48904:4548173161693
48904-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)