Merck
48418
Supelco
p-Terphenyl-d14 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥10,700
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥10,700
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
InChI Key
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48418-BULK:
48418-VAR:
48418:4548173223919
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ou-Ya Zhao et al.
Chemosphere, 174, 774-780 (2017-02-16)
The present study used strain ZH-H2 (Fusarium sp.) isolated by our group as the PAH-degrading strain and 5-6-rings PAHs as degradation objects. The soil incubation experiment was carried out to investigate the starch-enhanced degradation effects of HMW PAHs by Fusarium
Xiaoxue Zhang et al.
Environmental science and pollution research international, 27(34), 42969-42978 (2020-07-30)
The capacity of Fusarium sp. strain ZH-H2 to secret lignin peroxidase (LiP), laccase (Lac), and manganese peroxidase (MnP) and degrade high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons (HMW-PAHs) was studied. When the fungus was grown in control mineral salt medium for
資料
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.