analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type water soluble vitamin
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
物性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47867:
この製品を見ている人はこちらもチェック