安全性情報
47743-U
Supelco
ASTM® D5580 Quantitative Cal Mix 4
(Each component at nominal wt.% indicated.), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D5580
包装
ampule of 1 mL
濃度
(Each component at nominal wt.% indicated.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    Benzene 1.8 % (w/w)
    Ethylbenzene 4.5 % (w/w)
    2-Hexanone 10 % (w/w)
    Toluene 2.25 % (w/w)
    1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 % (w/w)
    2,2,4-Trimethylpentane 72.45 % (w/w)
    o-Xylene 4.5 % (w/w)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
10.0 °F
引火点(℃)
-12.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47743-U:4548173293097
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)