Merck
47168
Supelco
3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシトルエン
analytical standard
別名:
3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシトルエン, E321
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
3,5-ジ-tert-4-ブチルヒドロキシトルエンはフェノール系抗酸化物質のクラスに属しており、不飽和脂肪の酸化により引き起こされる酸敗を防止する目的で食品や油、脂肪、バター油などの他の製品に添加されます。
アプリケーション
3,5-ジ-tert-4-ブチルヒドロキシトルエンは、クロマトグラフィー法を用いてEucalyptus(ユーカリ)材中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47168:4548173942148
47168-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Supercritical fluid extraction of phenolic compounds from Eucalyptus globulus Labill bark
Santos.O.AS, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 71, 71-79 (2012)
Ultra-high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry applied to the identification of valuable phenolic compounds from Eucalyptus wood
Santos.O.AS, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 938, 65-74 (2013)
Alessia Arena et al.
Food chemistry, 396, 133721-133721 (2022-07-24)
Phthalic acid esters (PAEs), known as phthalates, have a variety of industrial applications, mainly related to their ability to increase plastic softness,flexibility, and durability. With regard to toxicological aspects, several studies suggest that phthalates would act as endocrine-disrupting chemicals, and
Hamid Reza Naijian et al.
Cryobiology, 66(2), 151-155 (2013-01-15)
Oxidative damage to sperm is one of the main causes for decline in motility and fertility of frozen-thawed sperm. Thus, it is crucial to use cryoprotectant agents in extender in order to prevent lethal intracellular ice crystal formation. The present
Wageeh A Yehye et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(7), 7645-7665 (2012-06-27)
A computer-aided predictions of antioxidant activities were performed with the Prediction Activity Spectra of Substances (PASS) program. Antioxidant activity of compounds 1, 3, 4 and 5 were studied using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and lipid peroxidation assays to verify the predictions obtained
資料
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.