安全性情報
46827-U
Supelco
Connecticut n-Hydrocarbon Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Nonane
    Octacosane
    Octadecane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    すべて表示 (15)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46827-U:4548173218038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.