安全性情報
44916-U
Supelco
ASTM® D6584 標準溶液4
in pyridine (varied), analytical standard
別名:
バイオディーゼル中の不純物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D6584
包装
pkg of 1 mL
濃度
in pyridine (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    1,3-Diolein 350 μg/mL
    Glycerol 35 μg/mL
    Monoolein 750 μg/mL
    Glyceryl trioleate 350 μg/mL
以下による置換
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44916-U:
44916-BULK:
44916-VAR:
44916-U-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)