Merck
442734
Supelco
p-Terphenyl-d14
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5C6D4C6D5
CAS番号:
分子量:
244.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
212-213 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+14
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
InChI Key
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442734:4548173351650
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Praew Suppajariyawat et al.
Forensic science international, 301, 415-425 (2019-06-23)
Ammonium nitrate fuel oil (ANFO) is one of the most favorite explosives used in terrorist attacks. This explosive is a complex mixture of 95-96% ammonium nitrate (AN) and 4-5% liquid hydrocarbons (fuel oil). In this study, we analyze a variety