蒸気密度
13.6 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI Key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
440.6 °F
引火点(℃)
227 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
442696:
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane