安全性情報
442441
Supelco
アクロレイン-2,4-DNPH
analytical standard
別名:
アクロレイン-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N4O4
CAS番号:
分子量:
236.18
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 25 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI Key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクロレイン-2,4-DNPHは、トリフルオロ酢酸存在下でアクロレインと2,4-ジニトロフェニルヒドラジンとの化学反応を介して生成されたアクロレインの誘導体です。[1]
アプリケーション
アクロレイン-2,4-DNPHは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いたポリエチレン燃焼産物(PCP)抽出物中に存在するアクロレイン量の測定に使用されています。[1]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品′の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442441:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toxicity of smoke extracts towards A549 lung cells: role of acrolein and suppression by carbonyl scavengers
Burcham.CP, et al.
Chemico-Biological Interactions, 183, 416-424 (2010)