analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H
InChI Key
WWGQHTJIFOQAOC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442285:
この製品を見ている人はこちらもチェック