Merck
42230
Supelco
Meranzin hydrate
analytical standard
別名:
8-[(2S)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥91,800
¥91,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥91,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O5
CAS番号:
分子量:
278.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥91,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -32.0 to -26.0°, c = 0.11 in chloroform
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C[C@H](C(O)(C)C)O)=C2O1
InChI
1S/C15H18O5/c1-15(2,18)12(16)8-10-11(19-3)6-4-9-5-7-13(17)20-14(9)10/h4-7,12,16,18H,8H2,1-3H3/t12-/m0/s1
InChI Key
KGGUASRIGLRPAX-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42230-BULK:
42230-5MG:
42230-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic