安全性情報
40141-U
Supelco
DBA Isocyanate Standard Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 6 × 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Isocyanic acid-di-n-butylamine (ICA-DBA) 1 μg/mL
    Ethyl isocyanate-di-n-butylamine (EIC-DBA) 1 μg/mL
    Hexamethylene diisocyanate-2(di-n-butylamine) (HDI-2(DBA) 1 μg/mL
    Isophorone isocyanate-2(di-n-butyl amine) isomer 1 (IPDI-2(DBA) 1 μg/mL
    Isophorone isocyanate-2(di-n-butyl amine) isomer 2 (IPDI2-2(DBA) .4 μg/mL
    4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate-2(di-n-butylamine) (4,4′-MDI-2(DBA) 1 μg/mL
    Methyl isocyanate-di-n-butylamine (MIC-DBA) 1 μg/mL
    Phenyl isocyanate-di-n-butylamine (PhI-DBA) 1 μg/mL
    Propyl isocyanate-di-n-butylamine (PIC-DBA) 1 μg/mL
    2,4-Toluene diisocyanate-di-n-butylamine (2,4-TDI-2(DBA) 1 μg/mL
    2,6-Toluene diisocyanate-2(di-n-butylamine) (2,6-TDI-2(DBA) 1 μg/mL
    すべて表示 (11)
アプリケーション
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40141-U:4548173318226
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatograms
application for HPLC