安全性情報
303102
Supelco
High Ethane Natural Gas Reference Standard
part volume 14 L, analytical standard
別名:
Natural Gas Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
製品303102は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
詳細
high ethane
フォーム
gas
メーカー/製品名
Scott Gas TN900010-14
利用可能性
not available in Canada, EU
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
特徴および利点
  • High Ethane Natural Gas Reference Standard is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
アナライト
詳細
    Nitrogen 9 mol %
    Carbon dioxide .5 mol %
    Methane 64 mol %
    Ethane 12.5 mol %
    Propane 7 mol %
    2-Methylpropane 3 mol %
    Butane 3 mol %
    2-Methylbutane .5 mol %
    Pentane .5 mol %
    すべて表示 (9)
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
303102:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)