¥204,000
おすすめの製品
物質
fused silica
品質水準
認証
ASTM® D3606
パラメーター
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
petroleum
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USP Code: None.
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Jan Code
29691-U:
プロトコル
イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性アナライトの不活性度を高めて、改良された固定相でクロマトグラフィーおける課題に対処します。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.