Merck
29486-U
Supelco
SLB®-IL61キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
¥116,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
40-290 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide trifluoromethanesulfonate phase
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:弊社の第3世代イオン液体カラムの最初の製品であるこの極性カラムは、構造が似ているSLB-IL59に近い極性/選択性を有します。違いは、このカラムで使用する相の不活性度が高くなるように特に設計されていることです。このカラムはポリエチレングリコール(PEG)カラム(通常は製品名に「wax」が含まれます)と極性/選択性が似ていますが、最高温度が高くなっています(270~280°Cではなく290°C)。2010年に発売されました。
USPコード:なし
:
  • 結合なし
  • 独自技術
温度限界:
  • 40°C~290°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29486-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
プロトコル
イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性アナライトの不活性度を高めて、改良された固定相でクロマトグラフィーおける課題に対処します。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
    1 回答
    1. SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.