Merck
29562-U
DIN1 ガスシリンダー圧力レギュレーター
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
パラメーター
0-100 psi
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素、メタン、またはアルゴン中5%メタンガスボンベ向け。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)