Merck
29452-U
Supelco
モールドタイプThermogreen® LB-2セプタム、インジェクションホール付き
diam. 17 mm, pkg of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 50 ea
直径
17 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低いブリード、熱安定性、および容易な穿刺可能性の完全な組み合わせ
成形済みThermogreen LB-2セプタムは、クロマトグラフィーのユーザーが使い慣れた専用のLB-2ゴムの組成を使用して、高品質かつ低ブリードの材料から製造されます。 成形セプタムには、従来の打ち抜きセプタムとは異なり、取り付けが容易で注入ポート内部を良好に密封するという違いがあります。 これは、当社の液体射出成形プロセスにより、どのセプタムもクリーンかつシャープな側面を持つ同じ形状になるからです。 これは、切断面が鈍くなるとセプタムが凹んだり歪んだりすることがある打ち抜きプロセスを改良したものです。
100~350°Cという使用可能な入口温度範囲は、ほとんどのGC用途に適します。400°Cの最高温度を宣伝している他のセプタムに惑わされないでください。セプタムの温度上限を上げるには硬く作らなければならないため、ニードルが突き抜けるのが困難になり、コアリングが起こりやすくなります。当社の成形済みThermogreen LB-2セプタムは、低いブリード、熱安定性、および容易な穿刺可能性のあらゆる組み合わせを提供します。
  • Supelco社独自のゴムの組成です。
  • モールド自体の寸法が一定のため、許容誤差(直径、厚さ、注入口)が小さくなります。
  • 広い入口温度域にわたって超低ブリード(100°C~350°C)
  • 入口を汚染する可能性がある異質な物質/粉末を使用して製造していません。
  • ブリードとコンタミネーションはすべて試験済み
  • すでに調整済みのため、そのまま使用可能です。
  • 低ブリードのGC-MSカラムで使用するのに最適です。
その他情報
注入穴は、シリンジニードルが常に同じ位置を刺すように案内するのに役立つため、以下の2つの利点をもたらします。
  • 最小限のコアリングによる長寿命化
  • 入口の裏張りを汚染するセプタム断片の減少
これらのセプタムは穿刺耐性が高いため、オートサンプラーによる注入、手動での注入、および/またはSPME用途に使用するのに最適です。
法的情報
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–6/6 質問  
  1. What are the benefits of molded Thermogreen LB-2 septa over other molded septa?
    1 回答
    1. These septa have several benefits.· The exclusive rubber formulation provides ultra low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C).· No foreign substances or powders (which could contaminate the inlet) are used during manufacturing.· All septa are fully tested for bleed and contamination.· All septa are pre-conditioned, therefore, they are ready to use.· They are ideal for use with low bleed GC-MS columns.
      役に立ちましたか?
  2. Would you recommend molded Thermogreen LB-2 septa for all applications?
    1 回答
    1. Yes. These are superior in all areas to die-cut septa as well as molded septa from other manufacturers.
      役に立ちましたか?
  3. I see the Molded Thermogreen™ LB-2 Septa have a maximum temperature of 350 °C, whereas some septa from other manufacturers list 400 °C. Why would I want septa with a lower maximum temperature?
    1 回答
    1. Higher temperature does not relate to higher quality when discussing GC septa.· To make septa with a higher temperature, they need to be stiffer. This makes them harder to puncture, resulting in shorter life.· GC users typically do not use an injection port temperature above 350 °C. We choose to make softer septa that result in easier penetration, less coring, and long life.
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. What are the benefits of Molded Thermogreen™ LB-2 Septa over die-cut septa?
    1 回答
    1. Every septum conforms to the same mold shape with crisp, clean sides, resulting in easier installation and better sealing.
      役に立ちましたか?
  6. I see two versions of Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are offered. How do I know which version to use for my application?
    1 回答
    1. The versions are designed as follows:· The version with an injection hole is designed for customers who use autosamplers. This version is also suited for users of solid phase microextraction (SPME).o A dimpled center guides the needle through the septa.o Allows needle penetration through the same location, time after time.o Reduces septum coring, preventing septum fragments from entering the injection port.o Have a high puncture tolerance and long life.· The version without an injection hole is designed for customers who do not use autosamplers.