Merck
29314-U
Supelco
認定CDバイアル(中央排出)キット、9 mmねじ式キャップ/セプタム、未組立て
volume 1.5 mL, amber glass vial, PTFE/silicone (with slit), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone (with slit)
amber glass vial
blue polypropylene cap
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
cap is bonded to septa to prevent fallout
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CD (Center Draining)ビンの内底部は、内容物をビンの中心底部に完全に流せるようにする独特な円錐形になっています。マイクロピペットでもシリンジでも、内容物を最大限に抽出できます。
ビン底面の正確な中心にある、特許取得済みの独自な円錐形ウェルを持つ丈夫なCDビンは、多くのミクロ用途に最適です。このビンはタイプ1ホウケイ酸ガラスで製造されており、内容物のpHが変化しないように保護します。
精度:デッドボリュームが4 μL未満の微量注入。
大きな開口部:容量が制限されたインサートに関連してニードルが折れる問題をなくします。
ライブラリー:ライブラリー用試料を保存します。-70°C~160°Cに耐えます。
オートサンプラーに使用するのと同じビンで試料を濃縮します。
用途
ライブラリー用試料の保存
凍結乾燥
遠心分離
微量混合
抽出
濃縮
誘導体化
小規模な反応
法的情報
CD is a trademark of QIS, Inc.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート