Merck
28888-U
Supelco
SLB®-IL100キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
認証
ASTM® D6526
パラメーター
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.26 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:この高極性カラムは、世界初の市販イオン液体GCカラムです。 これは、弊社のGCカラム極性指標で100の基準になります。 SLB-IL100は、極性/選択性がほぼ同じであるTCEPカラムより高い熱的安定性と水分/酸素による損傷への耐性を持っています。2008年に発売されました。
USPコード:なし
:
  • 結合なし
  • 1,9-ジ(3-ビニル-イミダゾリウム)ノナンビス(トリフルオロメチル)スルホニルイミダート
温度限界:
  • 室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.