Merck
28525-U
Supelco
ATIS Replacement Luer/Hose Barb Adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,790
¥6,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,790
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥6,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
The ATIS will accept either 1/4 inch or 6 mm O.D. Thermal Desorption tubes. Included is a luer/hose barb adapter to connect a variety of solvent desorption tubes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)