Merck
28199-U
Supelco
Equity-5キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
パラメーター
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
β値
80
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:ご好評いただいているこのカラムは、非極性カラムを必要とする一般用途向けに設計されています。フェニル含量が低いため、100%ポリ(ジメチルシロキサン)カラムと比較して鉄安定性が生まれます。
USPコード:このカラムは、USP G27およびG36の要件を満たしています。
:
  • 結合
  • ポリ(5%ジフェニル/95%ジメチルシロキサン)
温度限界
  • 内径≤0.32 mm、<2 μm: -60°C~325°C (等温)または350°C (プログラム温度)
  • 内径≤0.32 mm、>2 μm: -60°C~300°C (等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、<2 μm: -60°C~300°C (等温)または320°C (プログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、>2 μm: -60°C~260°C (等温)または280°C (プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
溶剤は塗料の3つの成分の1つです。顔料と結合剤を溶解する石油系化学物質です。