Merck
27239
Supelco
圧着トップバイアルコンビニエンスキット、PTFE/レッドラバーセプタム付き
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
PTFE/red rubber seal
clear glass vial
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
シール直径
11 mm
バイアル外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Convenience Packs: Vials and Seals
Multi-pack combinations of 2mL large opening vials and 11mm PTFE/red rubber aluminum seals.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)