戻る
圧着トップバイアルコンビニエンスキット、PTFE/レッドラバーセプタム付き
Products
製品区分
vials (1)
ブランド
Supelco (1)
直径(mm)
ID (mm)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
27239
圧着トップバイアルコンビニエンスキット、PTFE/レッドラバーセプタム付き,
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea