Merck
27196
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone (high temperature)
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
260 °C temp. limit
外径
22 mm
直径×厚み
22 mm × 0.100 in.
適合性
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1