27108
¥9,790
出荷予定日2025年6月01日
1 of 10
Supelco
29378-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
29319-U
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
27236
セプタム、PTFE/シリコン
29403-U
認証済みクリンプトップバイアル、12 × 32 mm
29320-U
Z188700
Wheaton サンプルバイアル
507482
29127-U
Vials, crimp top, convenience pack, 12 x 32 mm, large opening, pkg 100
29372-U
認証済みスクリュースレッドバイアル、9 mmスレッド、12 × 32 mm
Z291633
12×32 mm標準スクリュースレッドオートサンプラーバイアル
red PTFE/silicone/red PTFE septumsilver aluminum seal
closure type crimp seal
pkg of 100 ea
11 mm
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.