Merck
2637405
Supelco
インレットライナー、スプリットレス型、直線デザイン
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
詳細
Splitless (unpacked)
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
54 mm × 5.0 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Varian(1078および1079注入器)に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)