2635825
¥79,100
1 of 10
Supelco
2637505
インレットライナー、ダイレクトタイプ (SPME) 、 ストレートタイプ
2637501
2633901
インレットライナー、(SPME用、ダイレクト)、直線デザイン
2633905
2051305
インレットライナー、スプリットレス型、直線デザイン(未充填)
57304
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
57328-U
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS)
503258
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
57330-U
SPMEファイバーホルダー
2879805-U
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、直線 FocusLiner™デザイン(ウール充填)
SPME/Splitless
pkg of 25 ea
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.