Merck
2631705
Supelco
インレットライナー、充填済GC用(ウール充填)
wool packed, pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 PKG
¥26,300
¥26,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 PKG
¥26,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥26,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
充填された注入ポート用の不活性化(シラン化)ガラス入口のライナー
  • PerkinElmer(AutoSystem)に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)