Merck
25942
Supelco
ガラス製充填GCカラム (Varian対応)
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
glass column
メーカー/製品名
Varian
パラメーター
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
80/120 Carbopack B DA support
マトリックス活性基
4% Carbowax 20M phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Varian
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性な検体の分析など、高度の不活性を必要とする用途にはガラス製カラムをご使用ください。すべてのガラス製カラムに独自の高温シラン化処理を行って不活性を確保しています。このカラムは、Varian 3000、4000、6000、およびVista(FID、注入器A~検出器A)に適合します。
アプリケーション
lactic acid/volatile fatty acids
法的情報
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
25942:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)