安全性情報
24912-U
Supelco
Purge/Trap C
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
別名:
PURGE TRAP C, Tekmar® 3000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.21
アプリケーション
industrial hygiene
適合性
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
24912-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)