安全性情報
24865
Supelco
PAS-500マイクロエアーサンプラー、低流量オリフィス付き
Includes 6 mm tube holder, screwdriver, and two 9-volt batteries
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
特徴
Includes 6 mm tube holder, screwdriver, and two 9-volt batteries
包装
pkg of 1 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
この低流量ポンプは、軽量(4オンス)かつコンパクト(高さ7インチ)で、難燃性のケースが付いているため、シャツのポケットに簡単に収まります。吸着剤チューブはポンプの注入口に直接接続しています。PAS-500サンプラーは汎用性があり、直径6 mmおよび8 mmの両方のチューブに適合します。流量範囲は、5~200 cc/分です。オプションの低流量アダプターを使用すると、20 cc/分でサンプリングできます。
ユニットは、便利で簡単に交換可能な9ボルト電池により駆動します。完全な流量制御機能により、電池電圧が低下しても、ポンプに一定の電圧が供給されます。このサンプラーは本質的に安全ですが、爆発性環境でのサンプリングには適していません(防爆構造ではない)。本設計は、短絡スパークの危険を防止する電池回路内の限流抵抗器を特長としています。CE認証済み
推奨
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.