主要文書
1.44257
Millipore
RCS Compressed Gas Adapter Touch
for use with RCS® High Flow Touch, for testing compressed gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NA.74
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
aluminum adapter
認証
non-compendial
詳細
pressure head
製品種目
RCS®
特徴
portable
包装
pkg of 1 kit
アプリケーション
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with RCS® High Flow Touch
保管温度
room temp
詳細
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory for use with RCS® High Flow Touch air sampler. The RCS® High Flow Touch is a portable air sampler for fast and easy monitoring of ambient air and compressed gases in controlled environments. The microbial air sampler is based on impaction by centrifugal force. The RCS® Compressed Gas Adapter Touch is autoclavable and is used for microbial monitoring of compressed gases. It is designed for an air inlet pressure of 1 bar.
アプリケーション
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory with the RCS® microbial air sampler used for microbial monitoring of compressed gases. These air samplers find application in microbial monitoring of ambient air in pharmaceutical, medical and food industry.
適合性
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is compatible for use with RCS® High Flow Touch Microbial air sampler.
法的情報
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
食品の微生物検査は、食品の安全性と品質管理において重要です。食中毒菌と腐敗微生物を対象とした幅広い検査について詳しくはこちらをご覧ください。
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.