Merck
24315
Supelco
SPB®-1000キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
認証
meets requirements for USP G25 and G35
パラメーター
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
β値
320
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、酸性官能基が相に導入されているために酸の特性を有しており、揮発性酸性化合物の分析に有用です。グリコールの分析に優れた性能を発揮します。これは、エチレングリコールの分析に推奨するカラムです。
USPコード:このカラムは、USP G25、G35の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 酸変性ポリエチレングリコール
温度限界:
  • 60°C~200°C(等温)または220°C(プログラム温度)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
アプリケーション
SPB®-1000 Capillary GC Column equipped with a flame ionization detector, was used for separation of flavor compounds, in an experiment conducted to study the effect of probiotic bacteria on fermented milk products, resulting in the formation of conjugated linoleic acid (CLA), microbial growth, and organoleptic attributes like acidity, texture, and flavour.[2]
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conjugated linoleic acid content and organoleptic attributes of fermented milk products produced with probiotic bacteria.
Xu Sa
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53 (23), 9064-9072 (2005)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)